Läs mer
4-Amino-3,5-dikloropyridin, 97 %
Produktkod. p-7077251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15265988 5 g 5g
15275988 25 g 25g
15285988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15265988 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367220050
CAS: 22889-78-7 | C5H4Cl2N2 | 163,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22889-78-7
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD00125023
InChI-nyckel ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
PubChem CID 89888
IUPAC-namn 3,5-diklorpyridin-4-amin
LEDER NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3,5-dichloropyridine
Smältpunkt 158,0 °C till 160,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 163.01
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-3,5-dichloropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.