Läs mer
4-amino-3,5-dikloropyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3,5-dichloropyridine |
| CAS | 22889-78-7 |
| Molekylformel | C5H4Cl2N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3,5-Dichloro-4-aminopyridine, 3,5-Dichloropyridin-4-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9) |
| LEDER | Nc1c(Cl)cncc1Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-dikloropyrridin-4-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 161.9752 |