Läs mer
4-amino-3,5-dikloropyridin, TRC
Produktkod. 30314402
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30314402 50 g
1 options
Produktkod. 30314402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60470550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3,5-dichloropyridine
CAS 22889-78-7
Molekylformel C5H4Cl2N2
Kvantitet 50 g
Synonym 3,5-Dichloro-4-aminopyridine, 3,5-Dichloropyridin-4-ylamine
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
LEDER Nc1c(Cl)cncc1Cl
IUPAC-namn 3,5-dikloropyrridin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 161.9752