Läs mer
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine, 97+%
Produktkod. 15499027
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499027 1 g 1g
15419037 250 mg 250mg
15409037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52359.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 215364-85-5 | C5H4BrClN2 | 207.455 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 215364-85-5
Molekylformel C5H4BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 207.455
MDL-nummer MFCD09263478
InChI-nyckel KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro-4-pyridinamine, 3-bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-bromo-2-chloro-pyridin-4-amine, 4-pyridinamine, 3-bromo-2-chloro, 4-amino-2-chloro-3-bromopyridine, pubchem2607, acmc-209flk, ksc547a7h, 3-bromo-2-chloro-4-aminopyridine
PubChem CID 29919300
IUPAC-namn 3-brom-2-klorpyridin-4-amin
LEDER C1=CN=C(C(=C1N)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 207.46
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.