Läs mer
4-Amino-3-chlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-chlorophenol |
| CAS | 17609-80-2 |
| Molekylformel | C6H6ClNO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Chloro-4-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H,8H2 |
| LEDER | Nc1ccc(O)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-chlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.57 |
| Formel vikt | 143.0138 |