missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-3-chloropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-chloropyridine |
| CAS | 19798-77-7 |
| Molekylformel | C5H5ClN2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Chloro-4-aminopyridine, 3-Chloro-4-pyridinamine, 3-Chloropyrid-4-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1ccncc1Cl |
| IUPAC-namn | 3-chloropyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.56 |
| Formel vikt | 128.0141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?