Läs mer
4-Amino-3-ethylbenzonitrile, 96%
Produktkod. 11362966
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362966 1 g 1g
11372966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10732.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 170230-87-2 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170230-87-2
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.193
MDL-nummer MFCD00041431
InChI-nyckel YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-ethyl-benzonitrile, 4-cyano-2-ethylaniline, 4-amino-3-ethyl benzonitrile, buttpark 13\03-08, benzonitrile, 4-amino-3-ethyl-9ci, 4-amino-3-ethylbenzenecarbonitrile, pubchem16098, pubchem21039, acmc-209xcd, intermediates-zcf02269
PubChem CID 2735330
IUPAC-namn 4-amino-3-etylbensonitril
LEDER CCC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Smältpunkt 60°C to 66°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 7526452
Formel vikt 146.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.