Läs mer
4-amino-3-fluorfenol, 96 %
Produktkod. 15423367
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423367 250 mg 250mg
11342039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26084.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 399-95-1 | C6H6FNO | 127,118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 399-95-1
Molekylformel C6H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 127.118
MDL-nummer MFCD00077452
InChI-nyckel MNPLTKHJEAFOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-aminophenol, 2-fluoro-4-hydroxyaniline, phenol, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluoro-phenol, pubchem2832, 3-fluoro-4-amino-phenol, 4-amino-3-fluorophenol, acmc-209j9q, 4-amine-3-fluorophenol, buttpark 33\04-79
PubChem CID 2735919
IUPAC-namn 4-amino-3-fluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-fluorophenol
Smältpunkt 137 °C till 140 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3077
Formel vikt 127.12
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.