Läs mer
4-amino-3-fluorfenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-fluorophenol |
| CAS | 399-95-1 |
| Molekylformel | C6 H6 F N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-3-fluorophenol, 2-Fluoro-4-hydroxyaniline, 3-Fluoro-4-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H,8H2 |
| LEDER | Nc1ccc(O)cc1F |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-fluorfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vikt | 127.0433 |