Läs mer
4-amino-3-hydrazino-5-merkapto-1,2,4-triazol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384404
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384404 5 g 5g
11394404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00982.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.43 SEK
    644.65 SEK / 5g
    Save 123.78 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1750-12-5 | C2H6N6S | 146.172 g/mol
4-Amino-3-hydrazino-5-merkapto-1,2,4-triazol är ett reagens som används vid bestämning av aldehyder och andra reaktiva kemikalier. användes i purpald-analys för bestämning av bakteriella polysackarider som innehåller substituerad eller osubstituerad glykol i rester såsom glycerol, ribinsackaryl, ribinitol, glycerol, ribinitol och syra. Det användes som kromogen under bestämning av katalasaktivitet i små vävnadsprover. Det användes som reagens vid bestämning av formaldehyd. Den användes för derivatisering av neutrala monosackarider under HPLC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Amino-3-hydrazino-5-merkapto-1,2,4-triazol är ett reagens som används vid bestämning av aldehyder och andra reaktiva kemikalier. användes i purpald-analys för bestämning av bakteriella polysackarider som innehåller substituerad eller osubstituerad glykol i rester som t.ex. glycerol, furarabinitol, furarabinitol, furarabinitol och glycerol. sialinsyra. Det användes som kromogen under bestämning av katalasaktivitet i små vävnadsprover. Det användes som reagens vid bestämning av formaldehyd. Den användes för derivatisering av neutrala monosackarider under HPLC.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid. (DMSO)
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Undvik kontakt med värme. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1750-12-5
Molekylformel C2H6N6S
Molekylvikt (g/mol) 146.172
MDL-nummer MFCD00003098
InChI-nyckel RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, purpald, 4-amino-3-hydrazino-1,2,4-triazol-5-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, hydrazone, purpald r, 4-amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, 3-hydrazone, 4-amino-5-hydrazinyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 4-amino-5-hydrazinyl-2,4-dihydro, 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazole-3-thiol
PubChem CID 2723946
IUPAC-namn 4-amino-3-hydrazinyl-lH-1,2,4-triazol-5-tion
LEDER C1(=S)NN=C(N1N)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Smältpunkt ∽220 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 134867
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid. (DMSO)
Formel vikt 146.17
Procent renhet ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.