Läs mer
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Produktkod. 30309505
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30309505 50 g
1 options
Produktkod. 30309505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61117050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 1750-12-5
Molekylformel C2 H6 N6 S
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol
InChI formel InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
LEDER NNc1nnc(S)n1N
IUPAC-namn 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazol-3-tiol
Molekylvikt (g/mol) 146.17
Formel vikt 146.0375