Läs mer
4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonsyra, 90+%, ACS-reagens
Produktkod. 10209550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10209550 25 g Glasflaska 25g
10480651 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10209550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400850250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 116-63-2 | C10H9NR4S | 239,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-63-2
Molekylformel C10H9NO4S
Molekylvikt (g/mol) 239.25
MDL-nummer MFCD00004019
InChI-nyckel RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 295°C
Färg Lila
Tändningsrester ≤0.1%
Infrarött spektrum Conforms to Ref Report
Analysprocentintervall 90+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC10H5(OH)SO3H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 846
Känslighet Pass Test (To Phosphates)
Merck Index 15, 450
Löslighetsinformation (in sodium carbonate) Passes test
Formel vikt 239.25
Procent renhet 90+%
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.