Läs mer
4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonsyra, 99 %
Beskrivning
4-Amino-3-hydroxi-1-naftalensulfonsyra används som betningsfärgämnen och sura färgämnen mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Amino-3-hydroxi-1-naftalensulfonsyra används som betningsfärgämnen och sura färgämnen som intermediär.
Löslighet
Löslig i baser. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser, syraanhydrider, syraklorider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
| Smältpunkt | ∼295 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2697469 |
| Merck Index | 14,454 |
| Löslighetsinformation | Löslig i baser. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 239.25 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.