Läs mer
4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonsyra, ACS, 90+%
Produktkod. 15406165
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406165 100 g 100g
15486155 5 g 5g
15496155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15406165 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036290.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239,245 g/mol
4-Amino-3-hydroxi-1-naftalensulfonsyra används som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av naftalensulfonsyraderivat genom att reagera med palmitoylklorid, som visar aktiviteten att hämma DNA-polymeras och ribonukleas H-aktiviteter av HIV-1 omvänt transkriptas. Det används också för att förbereda en sampolyner med melamin, som är associerad med grafen för att förbereda molekylärt präglade sensor och används för bestämning av melatonin i mänskliga biologiska vätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-63-2
Molekylformel C10H9NO4S
Molekylvikt (g/mol) 239.245
MDL-nummer MFCD00004019
InChI-nyckel RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Smältpunkt ∼295 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten, varm vätesulfit av natrium och alkali. Olöslig i vatten, etanol, etyleter och bensen.
Formel vikt 239.25
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.