Läs mer
4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonsyra, ACS, 90+%
Beskrivning
4-Amino-3-hydroxi-1-naftalensulfonsyra används som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av naftalensulfonsyraderivat genom att reagera med palmitoylklorid, som visar aktiviteten att hämma DNA-polymeras och ribonukleas H-aktiviteter av HIV-1 omvänt transkriptas. Det används också för att förbereda en sampolyner med melamin, som är associerad med grafen för att förbereda molekylärt präglade sensor och används för bestämning av melatonin i mänskliga biologiska vätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
| Smältpunkt | ∼295°C (decomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2697469 |
| Merck Index | 14,454 |
| Löslighetsinformation | Soluble in hot water,hot hydrogen sulfite of sodium and alkali. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether and benzene. |
| Formel vikt | 239.25 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | ACS |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.