missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-3-hydroxy Butanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30314074
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314074 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6112602.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxy Butanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 170726-96-2
Molekylformel C5H12ClNO3
Kvantitet 2.5 g
Synonym Methyl 4-amino-3-hydroxybutyrate Hydrochloride, Methyl γ-Amino-β-hydroxybutyrate Hydrochloride, GABOB Methyl Ester Hydrochloride, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3.ClH/c1-9-5(8)2-4(7)3-6;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H
LEDER NCC(O)CC(OC)=O.Cl
IUPAC-namn methyl 4-amino-3-hydroxybutanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 169.61
Formel vikt 169.0506
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.