missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-3-hydroxy Butanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-hydroxy Butanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 170726-96-2 |
| Molekylformel | C5H12ClNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Methyl 4-amino-3-hydroxybutyrate Hydrochloride, Methyl γ-Amino-β-hydroxybutyrate Hydrochloride, GABOB Methyl Ester Hydrochloride, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3.ClH/c1-9-5(8)2-4(7)3-6;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H |
| LEDER | NCC(O)CC(OC)=O.Cl |
| IUPAC-namn | methyl 4-amino-3-hydroxybutanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.61 |
| Formel vikt | 169.0506 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?