Läs mer
4-Amino-3-hydroxybenzenesulfonamide (may contain up to 20% inorganics), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-hydroxybenzenesulfonamide |
| CAS | 3588-76-9 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3,9H,7H2,(H2,8,10,11) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-hydroxybenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.204 |
| Formel vikt | 188.026 |