Läs mer
4-amino-3-hydroxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 11499522
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499522 5 g 5g
11409532 25 g 25g
11419532 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499522 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10207.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
4-amino-3-hydroxibensoesyra används vid framställning av olika farmaceutiska föreningar såsom sfingosinkinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-amino-3-hydroxybensoesyra används vid framställning av olika farmaceutiska föreningar såsom sfingosinkinashämmare.
Löslighet
Löslig i kloroform och vatten med stark etanol (delvis blandbar)
Anteckningar.
Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare. Håll behållaren tätt stängd. Förvara bort starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2374-03-0
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
MDL-nummer MFCD00017094
InChI-nyckel NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
PubChem CID 137566
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Smältpunkt ∼215 °C (uppdelning)
Kvantitet 5 g
Beilstein 509859
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och aqerik etanol, vatten (delvis blandbart)
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.