Läs mer
4-amino-3-hydroxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30135027
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135027 5 g
30134895 25 g
30009539 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6112155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2374-03-0
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Synonym 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, (4-Carboxy-2-hydroxyphenyl)amine, 3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA, 3-Hydroxy-p-aminobenzoic acid, NSC 407243
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxybensoesyra
LEDER Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vikt 153.0426