missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, TRC

Produktkod. 30009539
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009539 2 g
30135027 5 g
30134895 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6112152G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2374-03-0
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Formel vikt 153.0426
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxybenzoic acid
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
LEDER Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Synonym 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, (4-Carboxy-2-hydroxyphenyl)amine, 3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA, 3-Hydroxy-p-aminobenzoic acid, NSC 407243

Specifikationer

Kvantitet 2 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.