Läs mer
4-amino-3-hydroxybutansyra, TRC
Produktkod. 30323633
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30323633 1 g
1 options
Produktkod. 30323633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6112701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-Hydroxybutanoic Acid
CAS 924-49-2
Molekylformel C4H9NO3
Kvantitet 1 g
Synonym (±)-4-Amino-3-hydroxy-butanoic Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (RS)-3-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, (RS)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (RS)-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxy-4-aminobutanoic Acid, (±)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (±)-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, (±)-β-Hydroxy-GABA, 3-Hydroxy-4-aminobutanoic Acid, 3-Hydroxy-4-aminobutyric Acid, 3-Hydroxy-GABA, 4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, 4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, Bogil, Buksamin, Buxamine, DL-3-Hydroxy-4-aminobutyric Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, DL-β-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, DL-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, GABOB, Gabobe, Gabomade, Gaboril, Gamibetal, Gaminal, Idramina, NSC 40244, β-Hydroxy-GABA, β-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)
LEDER OC(CC(O)CN)=O
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0582