Läs mer
4-amino-3-hydroxysmörsyra
Produktkod. 15496749
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496749 25 g 25g
15486749 5 g 5g
15406759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65145.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 924-49-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Minskar upptaget av jod i sköldkörteln hos djur. Antispasmodisk
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Minskar upptaget av jod i sköldkörteln hos djur
  • Antispasmodisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 924-49-2
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00008141
InChI-nyckel YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabob, 3-hydroxy-gaba, dl-4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabomade, gamibetal, gaboril, buksamin, gabimex, gaminal
PubChem CID 2149
ChEBI CHEBI:16080
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxibutansyra
LEDER C(C(CN)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Smältpunkt 223 °C (dekomposition)
Färg Vitt till gult
Beilstein 1721708
Merck Index 14,444
Kvantitet 25 g
Formel vikt 119.12
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.