Läs mer
4-amino-3-hydroxypyridinsulfat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate |
| CAS | 100130-15-2 |
| Molekylformel | C5H6N2O4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10) |
| LEDER | Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (4-aminopyridin-3-yl) vätesulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.18 |
| Formel vikt | 190.0048 |