Läs mer
4-amino-3-hydroxypyridinsulfat, TRC
Produktkod. 30325075
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30325075 50 mg
1 options
Produktkod. 30325075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61183550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate
CAS 100130-15-2
Molekylformel C5H6N2O4S
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10)
LEDER Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (4-aminopyridin-3-yl) vätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 190.18
Formel vikt 190.0048