Läs mer
4-Amino-3-iodobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444967 1 g 1g
15454967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32263.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Resin-bound 3-[2-(acetylamino)ethyl]-2- iodo-1H-indole-5-carboxamide was generated starting from Polystyrene- Rink resin and 4-amino-3-iodobenzoic acid.
Solubility
Soluble in water(50 g/L) (25°C).
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light. Store in the dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2122-63-6
Molekylformel C7H6INO2
Molekylvikt (g/mol) 263.03
MDL-nummer MFCD01660550
InChI-nyckel FPLDDZRJTOXFCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-amino-3-iodo, 4-amino-3-iodobenzoicacid, 4-amino-3-iodo-benzoic acid, pubchem14046, rarechem al bo 1498, 4-carboxy-2-iodoaniline, 4-amino-3-iodo benzoic, wln: zr bi dvq, 4-amino-3-iodo-benzoicaci, 3-iodo-4-aminobenzoic acid
PubChem CID 16461
IUPAC-namn 4-amino-3-iodobenzoic acid
LEDER NC1=CC=C(C=C1I)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-iodobenzoic acid
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water(50g/L) (25°C).
Formel vikt 263.03
Procent renhet 98%