Läs mer
4-Amino-3-jodobenzonitril, 97 %
Produktkod. 15451628
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451628 5 g 5g
15441628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55400.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 33348-34-4 | C7H5IN2 | 244,035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33348-34-4
Molekylformel C7H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 244.035
MDL-nummer MFCD04039964
InChI-nyckel UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-iodoaniline, 1-amino-2-iodo-4-cyanobenzene, benzonitrile, 4-amino-3-iodo, 4-amino-2-iodobenzonitrile 98, 4-amino-3-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-4-cyanoaniline, 4-cyano-6-iodoaniline, pubchem18486, acmc-20a6lw, 3-iodo-4-aminobenzonitrile
PubChem CID 4416395
IUPAC-namn 4-amino-3-jodbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)I)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-iodobenzonitrile
Smältpunkt 112 °C till 115 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 244.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.