missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 58481-39-3 |
| Molekylformel | C9 H15 N3 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2/c1-6(2)5-12-7(10)4-8(13)11(3)9(12)14/h4,6H,5,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC-namn | 6-amino-3-methyl-1-(2-methylpropyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.23 |
| Formel vikt | 197.1164 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?