Läs mer
4-Amino-3-isobutylpyrimidine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-isobutylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 56075-75-3 |
| Molekylformel | C8 H13 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-5(2)4-11-6(9)3-7(12)10-8(11)13/h3,5H,4,9H2,1-2H3,(H,10,12,13) |
| LEDER | CC(C)CN1C(=CC(=O)NC1=O)N |
| IUPAC-namn | 6-amino-1-(2-methylpropyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vikt | 183.1008 |