Läs mer
4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one |
| CAS | 96240-10-7 |
| Molekylformel | C5 H10 N4 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, 3-Isopropyl-4-amino-1,2,4-triazol-5-one, 4-Amino-2,4-dihydro-5-isopropyl-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N4O/c1-3(2)4-7-8-5(10)9(4)6/h3H,6H2,1-2H3,(H,8,10) |
| LEDER | CC(C)C1=NNC(=O)N1N |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-propan-2-yl-1H-1,2,4-triazol-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.159 |
| Formel vikt | 142.085 |