Läs mer
4-amino-3-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30313666
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30313666 10 g
1 options
Produktkod. 30313666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61458510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 2486-70-6
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Amino-3-methylbenzoic Acid, m-Toluic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-methylbenzoic acid, 3-Methyl-4-aminobenzoic acid, 4-Amino-5-methylbenzoic acid, BTS 28369, NSC 227945
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1cc(ccc1N)C(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-3-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 151.162
Formel vikt 151.0633