Läs mer
4-amino-3-metylbenzonitril, 98 %
Produktkod. 11374805
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374805 5 g 5g
11364805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17868.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 78881-21-7 | C8H8N2 | 132,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78881-21-7
Molekylformel C8H8N2
Molekylvikt (g/mol) 132.166
MDL-nummer MFCD02093969
InChI-nyckel MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-o-toluidine, 2-amino-5-cyanotoluene, 4-cyano-2-methylaniline, 4-amino-3-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-methyl, pubchem4667, 4-cyano-2-methyianiline, 2-methyl-4-cyanoaniline, acmc-1bc2f
PubChem CID 7010316
IUPAC-namn 4-amino-3-metylbensonitril
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-methylbenzonitrile
Smältpunkt 93 °C till 94 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 3235728
Formel vikt 132.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.