missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-3-methylbiphenyl Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-methylbiphenyl, Hydrochloride |
| CAS | 3419-49-6 |
| Molekylformel | C13 H13 N . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N.ClH/c1-10-9-12(7-8-13(10)14)11-5-3-2-4-6-11;/h2-9H,14H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-phenylaniline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.71 |
| Formel vikt | 219.0815 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?