Läs mer
4-Amino-3-methylbiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-methylbiphenyl |
| CAS | 63019-98-7 |
| Molekylformel | C13 H13 N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N/c1-10-9-12(7-8-13(10)14)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,14H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(ccc1N)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vikt | 183.1048 |