Läs mer
4-amino-3-nitrobensoesyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10606241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606241 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10606241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400880050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Namnnotering 98%
CAS 1588-83-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 290 °C
Färg Okra till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H6N2O4
MDL-nummer MFCD00017009
Kvantitet 5 g
Synonym 4-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-nitro, 4-carboxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminobenozic acid, 4-amino-3-nitro-benzoic acid, 4-amino-3-nitrobenzoicacid, pubchem4982, rarechem al bo 0261, 2-nitro-4-carboxyaniline
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar i vatten
InChI-nyckel ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])N
Molekylvikt (g/mol) 182.14
PubChem CID 74115
Formel vikt 182.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.