Läs mer
4-amino-3-nitrobenzonitril, 98 %
Produktkod. 11425457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425457 1 g 1g
11435457 5 g 5g
11445457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23463.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6393-40-4 | C7H5N3O2 | 163,14 g/mol
4-Amino-3-nitrobensonitril används i gammastrålningseffekt på frisättning av denna förening från polyanhydridmatriser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Amino-3-nitrobensonitril används i gammastrålningseffekt på frisättning av denna
förening från polyanhydridmatriser.
Löslighet Löslig i etanol och bensen
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6393-40-4
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.14
MDL-nummer MFCD00013373
InChI-nyckel JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 595901
IUPAC-namn 4-amino-3-nitrobensonitril
LEDER NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 159°C to 161°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and benzene.
Formel vikt 163.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.