Läs mer
4-amino-3-nitrofenol, 98 %
Produktkod. 11397446
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397446 25 g 25g
11387446 5 g 5g
11307456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09487.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.69 SEK
    1069.65 SEK / 25g
    Save 121.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154,125 g/mol
4-Amino-3-nitrofenol användes vid syntesen av bensimidazolbaserade faktor Xa-hämmare (trypsinliknande serinproteas) och 4-(4-amino-3-nitrofenoxi)ftalonitril. Den användes också som matris under masspektrometri med laserdesorption/jonisering med hjälp av synlig matris.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Amino-3-nitrofenol användes i syntesen av bensimidazolbaserad faktor Xa (trypsinliknande serinproteas)-hämmare och 4-(4-amino-3-nitrofenoxi)ftalonitril. Den användes också som matris under masspektrometri med laserdesorption/jonisering med hjälp av synlig matris.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,8 g/L.)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-81-1
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.125
MDL-nummer MFCD00066310
InChI-nyckel IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
IUPAC-namn 4-amino-3-nitrofenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-nitrophenol
Smältpunkt 148 °C till 153 °C
Odör Kännetecken
Kvantitet 25 g
Beilstein 2210196
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (1,8 g/L.)
Formel vikt 154.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.