Läs mer
4-amino-3-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30317427
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30317427 10 g
1 options
Produktkod. 30317427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61848510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-nitroaniline
CAS 610-81-1
Molekylformel C6 H6 N2 O3
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Amino-3-nitrophenol, 2-Amino-5-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-4-hydroxyaniline, 3-Nitro-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2-nitroaniline, NSC 400380, p-Hydroxy-o-nitroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
LEDER Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-amino-3-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 154.123
Formel vikt 154.0378