Läs mer
(4-Amino-3-nitrophenyl)-(2-thienyl)methanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Amino-3-nitrophenyl)-(2-thienyl)methanone |
| CAS | 31431-30-8 |
| Molekylformel | C11 H8 N2 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O3S/c12-8-4-3-7(6-9(8)13(15)16)11(14)10-2-1-5-17-10/h1-6H,12H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | (4-amino-3-nitrophenyl)-thiophen-2-ylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.26 |
| Formel vikt | 248.0256 |