Läs mer
4-amino-3-nitropyridin, 96 %
Produktkod. 11385565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385565 25 g 25g
11365565 1 g 1g
11375565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11385565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19725.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1681-37-4 | C5H5N3O2 | 139,114 g/mol
4-amino-3-nitropyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Amino-3-nitropyridin används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1681-37-4
Molekylformel C5H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.114
MDL-nummer MFCD00160304
InChI-nyckel IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-nitropyridine, 4-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitro-4-pyridinamine, 3-nitro-4-aminopyridine, 3-nitro-pyridin-4-ylamine, 3-nitro-4-pyridylamine, pubchem1277, acmc-209dxo, 3-nitro-4-amino pyridine, 3-nitro-4-pyridinamine #
PubChem CID 548803
IUPAC-namn 3-nitropyridin-4-amin
LEDER C1=CN=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-nitropyridine
Smältpunkt 201 °C till 205 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 383710
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 139.11
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.