Läs mer
4-Amino-3-penten-2-ett, 96 %
Produktkod. 11328125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328125 5 g 5g
11318125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08379.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 1118-66-7 | C5H9NO | 99,133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-66-7
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.133
MDL-nummer MFCD00043715
InChI-nyckel OSLAYKKXCYSJSF-ONEGZZNKSA-N
Synonym acetylacetonamine, fluoral-p, 4-amino-3-penten-2-one, e-4-aminopent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, 4-amino, 3e-4-aminopent-3-en-2-one, 4-aminopent-3-en-2-one, 4-amino-pent-3-en-2-one, e-4-amino-3-pentene-2-one, 2-acetyl-1-amino-1-methylethylene
PubChem CID 5367854
ChEBI CHEBI:51695
IUPAC-namn (E)-4-aminopent-3-en-2-on
LEDER CC(=CC(=O)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-penten-2-one
Smältpunkt 36 °C till 41 °C
Kokpunkt 209 °C till 213 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1209344
Formel vikt 99.13
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.