Läs mer
4-amino-3-pyridinmetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434410
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434410 1 g 1g
11444410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50033.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 138116-34-4 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
4-Amino-3-pyridinmetanol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Amino-3-pyridinmetanol används som en
organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138116-34-4
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD06203066
InChI-nyckel WNBVEYMTVDMSFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridin-3-yl methanol, 4-amino-pyridin-3-yl-methanol, 4-aminopyridine-3-methanol, 4-amino-3-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 4-amino, 4-amino-3-hydroxymethylpyridine, 4-amino-3-pyridyl methan-1-ol, 4-amino-3-pyridinyl methanol, rarechem al bd 1386, acmc-1c1ii
PubChem CID 10796739
IUPAC-namn (4-aminopyridin-3-yl)metanol
LEDER C1=CN=CC(=C1N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-pyridinemethanol
Smältpunkt 167°C to 169°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.