Läs mer
4-amino-3-(trifluormetoxi)bensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10029511
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10029511 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10410964 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10255704 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10029511 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00679DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Chemical Identifiers
CAS 175278-22-5
Molekylformel C8H6F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 221.135
InChI-nyckel IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC-namn 4-amino-3-(trifluormetoxi)bensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.13
Procent renhet 95%