Läs mer
4-amino-3-(trifluormetoxi)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10109622
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10109622 1 g 1g
10108454 5 g 5g
10138552 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10109622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00680DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175278-23-6
Molekylformel C8H5F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00204177
InChI-nyckel QNJPSMLILRHZOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4688, ksc535q4r, buttpark 81\01-97, 4-cyano-2-trifluoromethoxy-aniline, 4-cyano-2-trifluoromethoxy aniline, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzonitrile
PubChem CID 2735952
IUPAC-namn 4-amino-3-(trifluormetoxi)bensonitril
LEDER NC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.13
Procent renhet 97%