Läs mer
4-amino-3-(trifluormetoxi)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10138552
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10138552 10 g 10g
10109622 1 g 1g
10108454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10138552 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00680EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-23-6
Molekylformel C8H5F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00204177
InChI-nyckel QNJPSMLILRHZOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4688, ksc535q4r, buttpark 81\01-97, 4-cyano-2-trifluoromethoxy-aniline, 4-cyano-2-trifluoromethoxy aniline, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzonitrile
PubChem CID 2735952
IUPAC-namn 4-amino-3-(trifluormetoxi)bensonitril
LEDER NC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 202.13
Procent renhet 97%