Läs mer
4-amino-3-(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %
Produktkod. 15455217
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455217 10 g 10g
15445217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32487.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 400-76-0 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400-76-0
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD03407960
InChI-nyckel NPPPORJZPNJXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzioc acid, rarechem al bo 0877, 4-amino-5-trifluoromethylbenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid 3-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem2211
PubChem CID 3254286
IUPAC-namn 4-amino-3-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER NC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 212 °C till 215 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3291493
Formel vikt 205.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.