Läs mer
4-amino-4'-klorobifenyl, 97 %
Produktkod. 11965261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11965261 5 g 5g
11955261 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444460050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 135-68-2 | C12H10ClN | 203,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-68-2
Molekylformel C12H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 203.67
InChI-nyckel OREQWMWYRYXCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-amine, 4'-chlorobiphenyl-4-ylamine, 4'-chlorobiphenyl-4-amine, 4-amino-4'-chlorodiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-amine,4'-chloro, unii-c8tzy038qb, 4-4-chlorophenyl aniline, 4-amino-4'-chloro-biphenyl, 4-biphenylamine, 4'-chloro
PubChem CID 8675
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Smältpunkt 127 °C till 131 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,43
Formel vikt 203.67
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.