Läs mer
4-Amino-4'-chlorodiphenyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-4'-chlorodiphenyl Sulfone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2 |
| Formel vikt | 267.0121 |