Läs mer
4-Amino-4'-hydroxydiphenylsulfone, TRC
Produktkod. 17973585
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973585 25 mg
17913785 250 mg
17963485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17973585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61122525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25963-47-7
Molekylformel C12 H11 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 249.29
Synonym 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenol, p-Sulfanilylphenol;
IUPAC-namn 4-(4-aminophenyl)sulfonylphenol
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-4'-hydroxydiphenylsulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H,13H2
Formel vikt 249.046
Procent renhet >95%