Läs mer
4-amino-4'-nitrodifenylsulfid, Thermo Scientific™
Produktkod. 17565525 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17565525 1 g
17575525 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17565525 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104180010
Kemiska identifierare
CAS 101-59-7
Molekylformel C12H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 246.28
MDL-nummer MFCD00007881
InChI-nyckel ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 4-[(4-nitrofenyl)sulfanyl]anilin
LEDER NC1=CC=C(SC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Specifikationer
Alfa vektor AMINONITRODIPHENYLSULFIDE
Kemiskt namn eller material 4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulfide
Smältpunkt 141°C to 145°C
Färg Ljusgul till brun
Infrarött spektrum Conforms
Analysprocentintervall ≥97.5% (Titration with HClO4)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4SC6H4NO2
Kvantitet 1 g
Beilstein 13-534
Fysisk form Kristallint pulver